missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CX3CL1/Fractalkine Antibody (126315), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18568624 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18568624 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18568624

Marca: Novus Biologicals FAB571T

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CX3CL1/Fractalkine Monoclonal antibody specifically detects CX3CL1/Fractalkine in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CX3CL1/Fractalkine
Aplicaciones Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 126315
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABCD-3, C3Xkine, chemokine (C-X3-C motif) ligand 1, CX3C membrane-anchored chemokine, CXC3, CXC3C, FKN, fractalkine, Neurotactin, neurotactin), NTNsmall inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member 1 (fractalkine, NTTSmall-inducible cytokine D1, SCYD1C-X3-C motif chemokine 1, small inducible cytokine subfamily D (Cys-X3-Cys), member-1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CX3CL1/Fractalkine, S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant mouse CX3CL1/Fractalkine, and E. coli-derived recombinant mouse CX3CL1/Fractalkine
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Virology Bacteria and Parasites
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6376
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.