Learn More
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns include: plastic column end caps, capillary unions (100mm x 1/16 in. x 0.25mm), 1/16 in. nuts for connecting capillaries, and 1/16 in. ferrules.
Marca: Macherey-Nagel™ 718584
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Las columnas de acero inoxidable se utilizan con mayor frecuencia en HPLC. El material es resistente a la corrosión, estable a la presión y fácil de manejar mecánicamente.
Especificaciones
Cono cortador | |
Plata | |
Cono cortador para capilares conectores | |
5/pack |