Learn More
B Braun™ Escalpelos de acero inoxidable Cutfix™
Utilice los escalpelos de acero inoxidable estériles B Braun™ Cutfix con su soporte de hoja doble para realizar cortes precisos cuando lo necesite. Este escalpelo tiene un mango de plástico.
8.65€ - 8.70€
Especificaciones
Material de la hoja | Acero inoxidable |
---|---|
Desechables | Sí |
Esterilidad | Sterile |
Material del mango | Plástico |
Produktcode | Marke | Tamaño | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tamaño | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10694161
|
B Braun™
5518040 |
N.º 11 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11995756
|
B Braun™
5518059 |
N.º 10 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Beschreibung
- Desechables
- Estéril
- Acero inoxidable
- Soporte de hoja de dos caras
Spezifikation
Acero inoxidable | |
Sí | |
Sterile | |
Plástico |