Learn More
Micronova™ Fundas y herramienta CurtainCleaner™
Código de producto. p-3142919 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Funda de mopa
Mango, adaptador de fregona
Material:
Acero inoxidable (304), electropulido
Acetato de polivinilo
MegaTex
Microfibra
NovaLite
Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Polymesh
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 pares
Código de producto. Tipo de producto Material unitSize
11992455 Mango, adaptador de fregona Acero inoxidable (304), electropulido 1 PCS
12751645 Funda de mopa MegaTex 12 pares
12705715 Funda de mopa Microfibra 12 pares
11902465 Funda de mopa NovaLite 12 pares
11912465 Funda de mopa Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 12 pares
12761645 Funda de mopa Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam 12 pares
12785705 Funda de mopa Polymesh 12 pares
12741645 Funda de mopa Acetato de polivinilo 12 pares
8 options
Código de producto. 11992455
Marca: Micronova™ CCH48
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un conjunto de fregona de acero inoxidable accionada por resorte que funciona con fundas de poliéster de punto para limpiar y desinfectar fácilmente las cortinas de tiras de salas limpias sujetando la parte superior y deslizándose hacia abajo, limpiando así eficazmente ambos lados a la vez.
La herramienta Micronova CurtainCleaner™, con mango adjunto, proporciona un método simple y eficaz para limpiar las cortinas de tiras de la sala limpia, sin la necesidad de escalera o taburete. El mango de acero inoxidable electropulido de 120 cm incluye un bastidor de acero inoxidable resistente con dos abrazaderas de barra de 30,5 cm (12 in) Con la adición de una variedad de fundas protectoras, la herramienta sujeta eficazmente la cortina en la parte superior y se desliza hacia abajo para aplicar o extender el agente de limpieza en ambos lados de la cortina al mismo tiempo. Las fundas están disponibles en poliéster suave de punto al 100 %, con dos opciones de grosor.
  • Herramienta de abrazadera sencilla para limpiar cortinas de tiras de vinilo
  • Limpia ambos lados de la cortina de tiras al mismo tiempo
  • Mango y bastidor de acero inoxidable electropulido
  • Mango de 121,9 cm (48 in) con dos abrazaderas de barra de 30,5 cm (12 in)
  • Las fundas encajan sobre dos abrazaderas de barra de 30,5 cm (12 in)
  • NovaPoly, fundas 100 % de poliéster suave de punto que proporciona una excelente dispersión del desinfectante
  • Se pueden lavar para volver a utilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El mango se vende por separado (n.º decat. 10-041-766A).
Especificaciones
Dimensiones 121,9 x 30,5 cm (48 x 12 in)
Tipo de producto Mango, adaptador de fregona
Color Acero inoxidable
Longitud (imperial) 48 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 121,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 30,5 cm
Anchura (imperial) 12 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Sistema de limpieza de cortinas Micronova CurtainCleaner
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de cortinas de tiras
Color-coded No
Material Acero inoxidable (304), electropulido