Learn More
Micronova™ Fundas y herramienta CurtainCleaner™
Código de producto. 12751645 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Funda de mopa
Mango, adaptador de fregona
Material:
Acero inoxidable (304), electropulido
Acetato de polivinilo
MegaTex
Microfibra
NovaLite
Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Polymesh
Tamaño de la unidad:
1 PCS
12 pares
Código de producto. Tipo de producto Material unitSize
12751645 Funda de mopa MegaTex 12 pares
11992455 Mango, adaptador de fregona Acero inoxidable (304), electropulido 1 PCS
12705715 Funda de mopa Microfibra 12 pares
11902465 Funda de mopa NovaLite 12 pares
11912465 Funda de mopa Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave 12 pares
12761645 Funda de mopa Poliéster de punto liso, espuma de uretano, Urethane Foam 12 pares
12785705 Funda de mopa Polymesh 12 pares
12741645 Funda de mopa Acetato de polivinilo 12 pares
8 options
Código de producto. 12751645
Marca: Micronova™ CCSC20
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un conjunto de fregona de acero inoxidable accionada por resorte que funciona con fundas de poliéster de punto para limpiar y desinfectar fácilmente las cortinas de tiras de salas limpias sujetando la parte superior y deslizándose hacia abajo, limpiando así eficazmente ambos lados a la vez.
The Micronova CurtainCleaner™ Tool, with attached handle, provides a simple, effective method to clean cleanroom strip curtains, without the need for a ladder or stool. The 48-inch (120 cm) electropolished stainless steel handle includes a durable stainless steel frame with dual 12-inch bar clamps. With the addition of a choice of slipcovers, the tool effectively clamps the curtain at the top and slides down to apply or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at the same time. Covers are available in smooth 100% knit polyester, with two thickness options.
  • Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
  • Cleans both sides of strip curtain at the same time
  • Electropolished stainless steel handle and frame
  • 48-inch handle with dual 12-inch bar clamps
  • Covers fit over two 12-inch bar clamps
  • NovaPoly, 100% smooth knit polyester slipcovers for excellent disinfectant dispersal
  • Launderable for re-use
  • Autoclavable
Información de órdenes
El mango se vende por separado (n.º decat. 10-041-766A).
Especificaciones
Dimensiones 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in)
Tipo de producto Funda de mopa
Color Blanco
Longitud (imperial) 12 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 30.5 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Anchura (métrico) 5.1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Chemicals
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Sistema de limpieza de cortinas Micronova CurtainCleaner
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de cortinas de tiras
Material MegaTex