Learn More
Micronova™ Fundas irradiadas CurtainCleaner™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7202984 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones:
30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in)
36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 in)
Material:
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso
Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave
Tamaño de la unidad:
12 pares
paquete de 12
Código de producto. Dimensiones Material unitSize
11922465 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in) Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave paquete de 12
12775705 36,2 x 6,4 cm (14,25 x 2,5 in) Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto liso 12 pares
2 options
Código de producto. 11922465
Marca: Micronova™ CCSC6IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones farmacéuticas y de dispositivos médicos
Las fundas protectoras irradiadas CurtainCleaner™ de Micronova son compatibles con el mango/adaptador CurtainCleaner (CCH-48) y le brindan un método sencillo y eficaz para limpiar las cortinas de tiras de salas limpias, sin necesidad de una escalera o taburete. Las fundas se deslizan por las barras dobles de 30 cm (12 pulg) que sujetan la cortina en la parte superior y se deslizan hacia abajo para aplicar o “escurrir” el agente de limpieza a ambos lados de la cortina a la vez. Las fundas están disponibles en poliéster suave de punto al 100 %, con dos opciones de grosor. Las fundas irradiadas con rayos gamma son ideales para áreas asépticas.
  • Las fundas protectoras son 100 % poliéster tejido sobre espuma gruesa
  • Limpia ambos lados de las cortinas a la vez
  • Excelentes para limpieza y desinfección
  • Las fundas encajan sobre dos abrazaderas de barra de 30,5 cm (12 in)
  • Radiación gamma para áreas asépticas
  • Se pueden lavar para volver a utilizarse
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El mango se vende por separado (n.º decat. 10-041-766A).
Especificaciones
Dimensiones 30,5 x 5,1 cm (12 x 2 in)
Tipo de producto Funda de mopa irradiada
Color Blanco
Longitud (imperial) 12 in
Esterilidad Estéril
Longitud (métrico) 30,5 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 5,1 cm
Anchura (imperial) 2 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado El artículo puede lavarse y reutilizarse. Se debe tener cuidado de eliminar completamente los desinfectantes antes de la reutilización o la esterilización por vapor. La temperatura del agua o del secador no debe superar los 180 °C.
Para utilizar con (equipo) Sistema de limpieza de cortinas Micronova CurtainCleaner
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de cortinas de tiras
Color-coded No
Material Poliéster de punto liso, interior de espuma de uretano gruesa, 100 % poliéster de punto suave