Learn More
Gibco™ Medio de expresión ExpiCHO™
Código de producto. 15471044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
10 L
20 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
20 litros
6 litros
15471044 20 L 20 litros
15421783 1000 mL 1000 ml
15492163 6 x 1 L 6 litros
15461044 10 L 10 litros
4 options
Código de producto. 15471044
Marca: Gibco™ A2910004
Medio sin material de origen animal y sin proteínas, fabricado según las GMP, con definición química y sin suero, diseñado de manera específica para el crecimiento a alta densidad y la transfección de células de ovario de hámster chino (CHO) adaptadas al crecimiento en suspensión
  • Apoya el crecimiento de cultivos de células CHO en suspensión a densidades superiores a 2 x 107 células por ml, con una viabilidad celular de > 95 %
  • Utiliza un medio de cultivo de suspensión sin suero compatible con la transfección que permite una elevada eficacia de transfección del > 90 % con el reactivo de transfección de CHO ExpiFectamine™
  • Facilita la transfección transitoria de células CHO en suspensión a una densidad de 6 x 106 células por ml
  • Facilita la expresión mantenida y al alto nivel de cultivos transfectados transitoriamente de alta densidad, lo que permite obtener rendimientos de hasta 3 g por l de proteína recombinante
  • Favorece el crecimiento y la transfección de células CHO en formatos de cultivo desde < 1 ml en placas multipocillos a > 10 l en biorreactores de sobremesa
  • No contiene rojo de fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO-S, adaptada SFM
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de expresión de CHO
Serum Level Sin suero
Con aditivos GlutaMAX
Sin aditivos Sin rojo fenol
Línea de productos ExpiCHO
Cantidad 20 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato Bolsa universal
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: en un lugar oscuro, entre 2 y 8 °C
Condiciones de envío: ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivos celulares en suspensión