missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cullin-7 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18698339 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18698339 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18698339 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100602AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cullin-7 Polyclonal antibody specifically detects Cullin-7 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cullin-7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CUL-7, cullin 7, cullin-7, KIAA0076dJ20C7.5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide, mapping to a region between residue 1650 and the C-terminus (residue 1698) of human Cullin homolog 7 using the numbering given in SwissProt entry Q14999 (GeneID 9820).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9820
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.