missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cullin 1 Monoclonal antibody specifically detects Cullin 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Janelia Fluor 646 |
| Dilución | Western Blot |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Bacterially expressed full length recombinant human Cullin 1 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Primario o secundario | Primary |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
| Formulario | Purified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?