Learn More
CUL4B Antibody (OTI1C4), DyLight 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 18148174 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18148174 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18148174 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271373UV
Mouse Monoclonal Antibody
CUL4B Monoclonal specifically detects CUL4B in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CUL4B
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C4
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CUL-4B, cullin 4B, cullin-4B, DKFZp686F1470, KIAA0695, MRXHF2, MRXS15, MRXSC, SFM2
Símbolos de los genes CUL4B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-300 of human CUL4B (NP_003579) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8450.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b