missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CUL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CUL3 |
|---|---|
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16827963
|
Proteintech
11107-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16817963
|
Proteintech
11107-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This gene encodes a member of a LIM protein subfamily characterized by a LIM motif and a domain of Src homology region 3. The encoded protein functions as an actin-binding protein and possibly in cytoskeletal organization.Especificaciones
| CUL3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| B5DF89, Q13618, Q9JLV5 | |
| 26554, 301555, 8452 | |
| CUL3 Fusion Protein Ag1555 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CUL3 |
| 0.2 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CUL 3, CUL3, cullin 3, KIAA0617 | |
| CUL3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto