missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CUL3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16827963 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16827963 20 μL 20 microlitros
16817963 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16827963

Marca: Proteintech 111071AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of a LIM protein subfamily characterized by a LIM motif and a domain of Src homology region 3. The encoded protein functions as an actin-binding protein and possibly in cytoskeletal organization.

Especificaciones

Antígeno CUL3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CUL3
N.º de referencia del gen B5DF89, Q13618, Q9JLV5
Alias de gen CUL 3, CUL3, cullin 3, KIAA0617
Símbolos de los genes CUL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CUL3 Fusion Protein Ag1555
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26554, 301555, 8452
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.