missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CUGBP1/CELF1 Antibody (7A1-R), Novus Biologicals™

Código de producto. 30116690 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30116690 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30116690

Marca: Novus Biologicals NBP332179

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CUGBP1/CELF1 Monoclonal antibody specifically detects CUGBP1/CELF1 in Human,Monkey,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CUGBP1/CELF1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 7A1-R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen BRUNOL250 kDa nuclear polyadenylated RNA-binding protein, bruno-like 2, Bruno-like protein 2, CUG RNA-binding protein, CUG triplet repeat, RNA binding protein 1, CUG triplet repeat, RNA-binding protein 1, CUG-BP, CUG-BP- and ETR-3-like factor 1, CUGBP Elav-like family member 1, CUGBP, Elav-like family member 1, CUGBP1CUG triplet repeat RNA-binding protein 1, CUGBPCELF-1, Deadenylation factor CUG-BP, EDEN-BP, EDEN-BP homolog, embryo deadenylation element binding protein, Embryo deadenylation element-binding protein homolog, hNab50, NAB50CUG-BP1, NAPOR, nuclear polyadenylated RNA-binding protein, 50-kD, RNA-binding protein BRUNOL-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein within Human CUGBP1/CELF1 aa 1-200/ 486. (Uniprot: Q92879)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neurodegeneration, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10658
Especies diana Human, Monkey, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.