Learn More
Cubilin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200059352 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18645217 25 μL 25 microlitros
18608176 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18645217
Marca: Novus Biologicals NBP26261125ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Cubilin Polyclonal antibody specifically detects Cubilin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cubilin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen cubilin, cubilin (intrinsic factor-cobalamin receptor), gp280, IFCR, MGA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SDQGFHITYLTSPSDLRCGGNYTDPEGELFLPELSGPFTHTRQCVYMMKQPQGEQIQINFTHVELQCQSDSSQNYIEVRDGETLLGKVCGNGTISHIKSITNSVWIRFKIDASVEKASFRAVYQVACGDELTGEGVIRSPFFPNVYPGE
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8029
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG