missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cubilin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18608176 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18608176 100 μg 100 microlitros
18645217 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18608176

Marca: Novus Biologicals NBP262611

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cubilin Polyclonal antibody specifically detects Cubilin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cubilin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen cubilin, cubilin (intrinsic factor-cobalamin receptor), gp280, IFCR, MGA1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SDQGFHITYLTSPSDLRCGGNYTDPEGELFLPELSGPFTHTRQCVYMMKQPQGEQIQINFTHVELQCQSDSSQNYIEVRDGETLLGKVCGNGTISHIKSITNSVWIRFKIDASVEKASFRAVYQVACGDELTGEGVIRSPFFPNVYPGE
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8029
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.