Learn More
Gibco™ StemPro™ MSC SFM
Código de producto. p-7182844
Change view
Click to view available options
Con aditivos:
Bajo nivel de glucosa, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Adenosine, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos:
Sin glutamina, Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Con aditivos Sin aditivos unitSize
10687193 Bajo nivel de glucosa, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Adenosine, Desoxirribonucleósidos Sin glutamina, Sin rojo fenol cada uno
1 options
Código de producto. 10687193
Marca: Gibco™ A1033201
StemPro™ MSC SFM is a serum-free medium (SFM) specially formulated for the growth and expansion of human mesenchymal stem cells (MSCs).
StemPro™ MSC SFM is a serum-free medium (SFM) specially formulated for the growth and expansion of human mesenchymal stem cells (MSCs). StemPro™ MSC SFM enables superior human MSC growth and increased consistency compared to classical serum-supplemented medium (DMEM + 10% FBS).
Desarrollado para cultivar células madre mesenquimales humanas.
El SFM para MSC (células madre mesenquimales) StemPro™ es un medio de cultivo sin suero (SFM) formulado en especial para el crecimiento y la expansión de las células madre mesenquimales (MSC) humanas. El SFM para MSC StemPro™ permite un crecimiento de MSC humanas superior y mayor uniformidad en comparación con los medios suplementados con suero clásicos (DMEM [medio Eagle modificado de Dulbecco] + 10 % de SFB [suero fetal bovino]). Mediante el uso del SFM para MSC StemPro™, las MSC humanas pueden ampliarse más allá de 5 pases, sin perder el potencial de diferenciación de su mesodermo de tres linajes (es decir, la habilidad de diferenciarse en linajes osteogénicos, condrogénicos y adipogénicos). Cada lote de SFM para MSC StemPro™ se cualifica con un ensayo de rendimiento de MSC humanas y se puede realizar la transición de las MSC humanas que crezcan en un medio suplementado con suero directamente a SFM para MSC StemPro™ con poca o ninguna adaptación. Además, SFM para MSC StemPro™ facilita la expansión de las MSC directamente a partir de médula ósea primaria humana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre mesenquimales
Clasificación Sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio libre de suero (SFM) de células madre
Serum Level Sin suero
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico, Adenosine, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol
Línea de productos StemPro
Cantidad 1 Kit
Nivel de endotoxinas ≤10 EU/ml
Sales inorgánicas Calcio, fosfato sódico
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Especie Humano
Contenido y almacenamiento Este kit se envía en dos piezas con requisitos de almacenamiento independientes. Estos componentes no se venden por separado:
• 500 ml de medio basal MSC SFM StemPro™ (almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C)
• 75 ml de suplemento MSC SFM StemPro™ (almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de entre – 5 °C y – 20 °C)
El medio basal se envía a temperatura ambiente, mientras que el suplemento se envía en hielo seco.
Entorno de cultivo CO2
Culture Type Cultivo celular adherente