Learn More
Gibco™ CTS™ KnockOut™ SR XenoFree Kit
Código de producto. p-7075761
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10195684 100 mL cada uno
10577024 500 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10195684
Marca: Gibco™ A1099201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Kit CTS™ KnockOut™ SR sin xenógenos
El GIBCO™ KnockOut™ SR sin xenógenos CTS™ permite el crecimiento y la expansión de células madre embrionarias humanas (hESC) y células madre pluripotentes inducidas humanas (hiPSC) en un medio de cultivo celular que contiene solo proteínas recombinantes humanas o de origen humano, lo que facilita la transición de la investigación de hESC e hiPSC de sobremesa a la clínica.
La línea de productos GIBCO™ CTS™ le permite reducir la carga de cualificar los reactivos durante su transición de aplicaciones de investigación a aplicaciones clínicas.
  • Medio sin xenógenos definido para el cultivo de células madre de hESC⁄iPSC.
  • Primer producto sin xenógenos hESC⁄iPSC en el mercado destinado a aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo.
    GIBCO™ KnockOut™ SR sin xenógenos CTS™ no contiene componentes bovinos u otros no humanos derivados de animales. Además de la expansión y del mantenimiento de cultivos de células madre pluripotentes, KnockOut™ SR sin xenógenos CTS™ se puede utilizar para estudios hESC⁄hiPSC de crioconservación, derivación y diferenciación.
    Los productos GIBCO™ CTS™ son de alta calidad y se suministran con documentación armonizada, como certificados de análisis, certificados de origen y acceso a cartas de autorización de nuestros archivos principales sobre fármacos, según corresponda.
    El kit KnockOut™ SR sin xenógenos CTS™ incluye un frasco de KnockOut™ SR sin xenógenos CTS™ como un líquido congelado en un frasco de PET de 500 ml o 100 ml y un manual de producto.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Células madre (iPS: células madre pluripotentes inducidas), células madre (embrionarias)
    Clasificación Sin suero, sin xenógenos
    Formulario Congelado
    Tipo de producto Stem Cell Media
    Serum Level Sin suero
    Esterilidad Estéril
    Con aditivos HSA, Sodium Bicarbonate
    Sin aditivos No Glucose, No Glutamine, No HEPES, No Phenol Red
    Para utilizar con (aplicación) Cell Therapy, Clinical Research, Translational Research
    Calidad de fabricación cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
    Línea de productos CTS, KnockOut
    Cantidad 100 mL
    Nivel de endotoxinas ≤ 10 EU/mL
    pH 6 to 8
    Grado de pureza o calidad Válido para células madre embrionarias (ES)
    Especie Humano
    Contenido y almacenamiento Un frasco
    Almacenar a – 20 °C a – 5 °C. Proteja el producto de la luz.
    Entorno de cultivo CO2
    Mostrar más Mostrar menos
    Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo. PRECAUCIÓN: Cuando se utiliza como dispositivo médico, la ley federal restringe su venta a los médicos o por orden de estos.