missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTRP7 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18561141 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18561141 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18561141

Marca: Novus Biologicals NBP176672B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CTRP7 Polyclonal antibody specifically detects CTRP7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTRP7
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen C1q and tumor necrosis factor related protein 7, complement-c1q tumor necrosis factor-related protein 7, CTRP7complement C1q tumor necrosis factor-related protein 7, ZACRP7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against recombinant human CTRP7.
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chemokines and Cytokines
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114905
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.