missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTRP2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067329 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18596574 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18596574

Marca: Novus Biologicals NBP1766710.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CTRP2 Polyclonal specifically detects CTRP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTRP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_114114
Alias de gen C1q and tumor necrosis factor related protein 2, complement-c1q tumor necrosis factor-related protein 2, CTRP2complement C1q tumor necrosis factor-related protein 2, zacrp2
Símbolos de los genes C1QTNF2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against recombinant human CTRP2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114898
Especificidad de la prueba These proteins are often highly modified post-translationally and migrate in SDS-PAGE at positions other than their predicted size.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.