missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CTNS 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Código de producto. 18658271 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18658271 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18658271

Marca: Novus Biologicals™ H00001497T01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Vision
Objetivo CTNS
Sinónimo CTNS-LSB, cystinosin, cystinosis, nephropathic, PQLC4
Símbolo de gen CTNS
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.