Learn More
CTLA-4 Antibody (CTLA4/6868R), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
292.95€ - 522.90€
Especificaciones
| Antígeno | CTLA-4 |
|---|---|
| Clon | CTLA4/6868R |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18666324
|
Novus Biologicals
NBP3-20470-100ug |
100 μg |
553.00€ 522.90€ / 100 microgramos Ahorro 30.10€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18658464
|
Novus Biologicals
NBP3-20470-20ug |
20 μg |
310.00€ 292.95€ / 20 microgramos Ahorro 17.05€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CTLA-4 Monoclonal antibody specifically detects CTLA-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| CTLA-4 | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| 1493 | |
| IgG κ | |
| Protein A or G purified |
| CTLA4/6868R | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4 | |
| Recombinant fragment of human CTLA-4 (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. |