missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTLA-4 Antibody (CTLA4/6868R), Novus Biologicals™

Código de producto. 18658464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18658464 20 μg 20 microgramos
18666324 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18658464 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32047020ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CTLA-4 Monoclonal antibody specifically detects CTLA-4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTLA-4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CTLA4/6868R
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CD, CD152 antigen, CD152IDDM12, CD28, celiac disease 3, CELIAC3, CTLA-4, cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-4, GRD4, GSE, ICOS, ligand and transmembrane spliced cytotoxic T lymphocyte associated antigen 4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human CTLA-4 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Autoimmune Diseases, Cancer, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1493
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.