missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ctip1 Antibody (BCL11A/123), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18730903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18730903 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18730903 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250115AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ctip1 Monoclonal antibody specifically detects Ctip1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ctip1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BCL11A/123
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen B-cell CLL/lymphoma 11A, B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein), B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) isoform 2, B-cell lymphoma/leukemia 11A, BCL-11A, BCL11A B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) isoform 1, BCL11A-S, BCL11A-XL, C2H2-type zinc finger protein, COUP-TF-interacting protein 1, CTIP1ecotropic viral integration site 9, ecotropic viral integration site 9 homolog, Ecotropic viral integration site 9 protein homolog, EVI-9, EVI9FLJ34997, HBFQTL5, KIAA1809BCL11A-L, Zinc finger protein 856, ZNF856FLJ10173
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C-terminus of extra long isoform of Ctip1, BCL11AXL (aa 637-835)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Inhibitors Activators and Regulators, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53335
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.