missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTC-534A2.2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18636187 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18636187 0.1 mL 0.10 ml
18678616 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18636187

Marca: Novus Biologicals NBP249564

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CTC-534A2.2 Polyclonal antibody specifically detects CTC-534A2.2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTC-534A2.2
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gen REV7-interacting novel NHEJ regulator 1, RINN1; CTC-534A2.2, shield complex subunit 3, shieldin complex subunit 3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: HDAKSHSYDCTVDLLEFQPSLKKQHLTWSHTLKEQTNSGNLGKQSEKGKQHKRRSWSISLPSNNCT
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.