Learn More
CT83 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18457510 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18457510 25 μL 25 microlitros
18740354 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18457510
Marca: Novus Biologicals NBP18434325ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CT83 Polyclonal specifically detects CT83 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CXorf61
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen chromosome X open reading frame 61, CT83, CT83Cancer/testis antigen 83, FLJ20611, FLJ22913, kita-kyushu lung cancer antigen 1, KKLC1, KK-LC-1, KK-LC-1KKLC1, RP3-452H17.2
Símbolos de los genes CXORF61
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QRNTGEMSSNSTALALVRPSSSGLINSNTDNNLAVYDLSRDILNNFPHSIARQKRILVNLSMVENKLVELEHTLLSKGFRGASPHRKST
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203413
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only