missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CT83 Antibody (CL4762), Novus Biologicals™

Código de producto. 18265315 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18265315 100 μL 100 microlitros
18608356 25 μL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18265315 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259062

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CT83 Monoclonal specifically detects CT83 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CXorf61
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen chromosome X open reading frame 61, CT83, CT83Cancer/testis antigen 83, FLJ20611, FLJ22913, kita-kyushu lung cancer antigen 1, KKLC1, KK-LC-1, KK-LC-1KKLC1, RP3-452H17.2
Símbolos de los genes CXORF61
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:QRNTGEMSSNSTALALVRPSSSGLINSNTDNNLAVYDLSRDILNNFPHSIARQKRILVNLSMVENKLVELEHTLLSKGFRGASPHRKST
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 203413
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.