missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSTF2T Antibody (PCRP-CSTF2T-1A3), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18580004 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18580004 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18580004

Marca: Novus Biologicals NBP308807R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CSTF2T Monoclonal antibody specifically detects CSTF2T in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CSTF2T
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-CSTF2T-1A3
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CF-1 64 kDa subunit tau, CF-1 64 kDa subunit tau variant, cleavage stimulation factor 64 kDa subunit tau, Cleavage stimulation factor 64 kDa subunit tau variant, cleavage stimulation factor subunit 2 tau, cleavage stimulation factor subunit 2 tau variant, cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 2, 64kDa, tau variant, CSTF 64 kDa subunit tau variant, CstF-64T, DKFZp434C1013, KIAA0689CSTF 64 kDa subunit tau, tauCstF-64
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human CSTF2T protein (Uniprot: Q9H0L4)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23283
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.