Learn More
CstF-64 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno CstF-64
Concentración 0.43 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16885175
Ver documentos
Proteintech
26825-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16875175
Ver documentos
Proteintech
26825-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CSTF2 is one of three (including CSTF1 and CSTF3) cleavage stimulation factors which combine to form CSTF which is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. CSTF2 contains a ribonucleoprotein-type RNA binding domain. CSTF2 is upregulated during activation of B cells which results in the switch of IgM heavy chain mRNA from membrane bound form to the secreted form.
Especificaciones
Especificaciones
CstF-64
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P33240, Q8BIQ5
108062, 1478, 683927
CstF-64 Fusion Protein Ag25254
Primary
-20°C
CSTF2
0.43 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CF 1 64 kDa subunit, CstF 64, CSTF 64 kDa subunit, CSTF2, CstF-64
Cstf2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.