Learn More
CstF-64 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CstF-64 |
|---|---|
| Concentración | 0.43 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16885175
|
Proteintech
26825-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16875175
|
Proteintech
26825-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CSTF2 is one of three (including CSTF1 and CSTF3) cleavage stimulation factors which combine to form CSTF which is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. CSTF2 contains a ribonucleoprotein-type RNA binding domain. CSTF2 is upregulated during activation of B cells which results in the switch of IgM heavy chain mRNA from membrane bound form to the secreted form.Especificaciones
| CstF-64 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P33240, Q8BIQ5 | |
| 108062, 1478, 683927 | |
| CstF-64 Fusion Protein Ag25254 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CSTF2 |
| 0.43 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CF 1 64 kDa subunit, CstF 64, CSTF 64 kDa subunit, CSTF2, CstF-64 | |
| Cstf2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.