Learn More
CstF-64 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16875175 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16875175 150 μL 150 microlitros
16885175 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16875175
Marca: Proteintech 268251AP150UL
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
CSTF2 is one of three (including CSTF1 and CSTF3) cleavage stimulation factors which combine to form CSTF which is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. CSTF2 contains a ribonucleoprotein-type RNA binding domain. CSTF2 is upregulated during activation of B cells which results in the switch of IgM heavy chain mRNA from membrane bound form to the secreted form.
Spezifikation
Antígeno CstF-64
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CSTF2
N.º de referencia del gen P33240, Q8BIQ5
Alias de gen CF 1 64 kDa subunit, CstF 64, CSTF 64 kDa subunit, CSTF2, CstF-64
Símbolos de los genes Cstf2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CstF-64 Fusion Protein Ag25254
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 108062, 1478, 683927
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.