missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
CSRP1 Polyclonal antibody specifically detects CSRP1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Disciplina de investigación | Stem Cells |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?