missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSRP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200061625 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18637282 0.02 mL 0.02 ml
18679391 0.1 mL 0.01 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18637282 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2929360.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CSRP1 Polyclonal antibody specifically detects CSRP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, RNA immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CSRP1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50-1:200, RNA immunoprecipitation 1:20-1:50
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CRP, CRP1, CSRPCYRP, cysteine and glycine-rich protein 1, Cysteine-rich protein 1, D1S181E, DKFZp686M148, LIM-domain protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-193 of human CSRP1 (NP_004069.1). MPNWGGGKKCGVCQKTVYFAEEVQCEGNSFHKSCFLCMVCKKNLDSTTVAVHGEEIYCKSCYGKKYGPKGYGYGQGAGTLSTDKGESLGIKHEEAPGHRPTTNPNASKFAQKIGGSERCPRCSQAVYAAEKVIGAGKSWHKACFRCAKCGKGLESTTLADKDGEIYCKGCYAKNFGPKGFGFGQGAGALVHSE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1465
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.