missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSN1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18554354 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18554354 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18554354

Marca: Novus Biologicals NB100362H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CSN1 Polyclonal antibody specifically detects CSN1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CSN1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen COP9 signalosome complex subunit 1, COPS1JAB1-containing signalosome subunit 1, CSN1MGC71287, G protein pathway suppressor 1SGN1, GPS-1, Protein MFH, Signalosome subunit 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 400 and the C-terminus (residue 471) of human G protein Pathway Suppressor 1 using the numbering given in Swiss-Prot entry Q13098 (GeneID 2873).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2873
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.