missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSDE1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30231789 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30231789 100 μL 100 microlitros
30227305 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30231789

Marca: Novus Biologicals NBP333278100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CSDE1 Monoclonal antibody specifically detects CSDE1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CSDE1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen cold shock domain containing E1, RNA-binding, cold shock domain-containing protein E1, D1S155EUNRRP5-1000E10.3, DKFZp779B0247, DKFZp779J1455, FLJ26882, KIAA0885, N-ras upstream gene protein, NRAS-related, NRU, Protein UNR, upstream of NRAS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human CSDE1 (NP_009089.4).,, Sequence:, MSFDPNLLHNNGHNGYPNGTSAALRETGVIEKLLTSYGFIQCSERQARLFFHCSQYNGNLQDLKVGDDVEFEVSSDRRTGKPIAVKLVKIKQEILPEERM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7812
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.