Learn More
CSDE1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30227305 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227305 20 μL 20 microlitros
30231789 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30227305
Marca: Novus Biologicals NBP33327820ul
Rabbit Monoclonal Antibody
CSDE1 Monoclonal antibody specifically detects CSDE1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CSDE1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Alias de gen cold shock domain containing E1, RNA-binding, cold shock domain-containing protein E1, D1S155EUNRRP5-1000E10.3, DKFZp779B0247, DKFZp779J1455, FLJ26882, KIAA0885, N-ras upstream gene protein, NRAS-related, NRU, Protein UNR, upstream of NRAS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human CSDE1 (NP_009089.4).,, Sequence:, MSFDPNLLHNNGHNGYPNGTSAALRETGVIEKLLTSYGFIQCSERQARLFFHCSQYNGNLQDLKVGDDVEFEVSSDRRTGKPIAVKLVKIKQEILPEERM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7812
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG