Learn More
CSAD Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18610305 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18610305 50 μg 50 microlitros
18643022 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18610305
Marca: Novus Biologicals NBP29731250ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CSAD Polyclonal antibody specifically detects CSAD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CSAD
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen CSDMGC119355, cysteine sulfinic acid decarboxylase, Cysteine-sulfinate decarboxylase, EC 4.1.1, EC 4.1.1.29, FLJ44987, FLJ45500, MGC119354, MGC119357, PCAP, P-selectin cytoplasmic tail-associated protein, Sulfinoalanine decarboxylase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CSAD fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG