Learn More
CSAD Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200043676 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18478890 25 μL 25 microlitros
18280157 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18478890
Marca: Novus Biologicals NBP18437325ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CSAD Polyclonal specifically detects CSAD in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CSAD
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CSDMGC119355, cysteine sulfinic acid decarboxylase, Cysteine-sulfinate decarboxylase, EC 4.1.1, EC 4.1.1.29, FLJ44987, FLJ45500, MGC119354, MGC119357, PCAP, P-selectin cytoplasmic tail-associated protein, Sulfinoalanine decarboxylase
Símbolos de los genes CSAD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FGVVVDEAIQKGTSVSQKVCEWKEPEELKQLLDLELRSQGESQKQILERCRAVIRYSVK
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51380
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only