Learn More
CS Citrate Synthase Antibody (CL2553), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
391.65€ - 540.75€
Especificaciones
| Antígeno | CS Citrate Synthase |
|---|---|
| Clon | CL2553 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18124268
|
Novus Biologicals
NBP2-36773 |
0.1 mL |
572.00€ 540.75€ / 0.10 ml Ahorro 31.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18670516
|
Novus Biologicals
NBP2-36773-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CS Citrate Synthase Monoclonal specifically detects CS Citrate Synthase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Especificaciones
| CS Citrate Synthase | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| O75390 | |
| 1431 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:ADLIPKEQARIKTFRQQHGKTVVGQITVDMMYGGMRGMKGLVYETSVLDPDEGIRFRGFSIPECQKLLPKAKGGEEPLPEGLFWLLVTGHIPTEEQVSWL | |
| Primary | |
| Protein A purified |
| CL2553 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| citrate synthase, citrate synthase, mitochondrial, EC 2.3.3, EC 2.3.3.1 | |
| CS | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only