Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon R3607
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 070535-24-ND
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Alimentos y bebidas
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
Especificaciones
FDA, NSF, 3-A, cumple la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), NSF, 3-A, USP Class VI | |
Tubing | |
2,79 mm | |
0.18 in., 4,49 mm | |
10 m | |
0,85 mm | |
-50 °C | |
2,79 x 4,49mm | |
55 (Shore A) | |
de 74 °C |
Violeta/blanco | |
0.11 in. | |
Tygon R3607 | |
32.8 ft. | |
0.03 in. | |
Para la dispensación de muestras y reactivos, ensayos biológicos y químicos, así como análisis de agua y suelos | |
12/pack | |
Transparente | |
Los tubos |