Learn More
Kartell™ Probetas de medición de clase B de perfil alto Plastilab™
Descripción
Diseñadas con graduaciones permanentes moldeadas para reproducibilidad.
- Fabricadas con polimetilpenteno (TP&Xtrade;)
- Transparente
- Esterilizables en autoclave y resistentes a productos químicos
- Se pueden utilizar con temperaturas de hasta 170 &C
- No hay humectación ni menisco
- Químicamente más limpio que el vidrio y no absorbente
- Con base pentagonal para una mayor estabilidad
- Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | Clase B |
| Báscula | Graduaciones moldeadas permanentes |
| Graduaciones | 100 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 170 °C |
| Subdivisión | 10 ml |
| Forma | Cilíndrico |
| Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios |
| Base Type | Pentagonal |
| Altura (métrico) | 438 mm |
| Mostrar más |