Learn More
Kartell™ Probetas de medición de clase B de perfil alto Plastilab™
Descripción
Diseñadas con graduaciones permanentes moldeadas para reproducibilidad.
- Fabricadas con polimetilpenteno (TP&Xtrade;)
- Transparente
- Esterilizables en autoclave y resistentes a productos químicos
- Se pueden utilizar con temperaturas de hasta 170 &C
- No hay humectación ni menisco
- Químicamente más limpio que el vidrio y no absorbente
- Con base pentagonal para una mayor estabilidad
- Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | PMP |
| Tolerancia | ±1 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 6706-1981 (E) |
| Clase | Clase B |
| Báscula | Graduaciones moldeadas permanentes |
| Diámetro (métrico) | 31 mm |
| Graduaciones | 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Temperatura máxima | 170 °C |
| Mostrar más |