Learn More
Kartell™ Probetas de medición de clase B de perfil alto Plastilab™
Código de producto. 10061021
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 30
paquete de 6
Capacidad (métrico):
100 ml
Graduaciones:
10 ml
100 ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize Capacidad (métrico) Graduaciones
10061021 paquete de 30 - -
11388503 cada uno - -
10244851 paquete de 30 - -
10757901 paquete de 30 100 ml 10 ml
10555621 paquete de 12 - -
10438652 paquete de 12 - -
10041061 paquete de 6 - 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10061021 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0157100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas con graduaciones permanentes moldeadas para reproducibilidad.
Fabricadas con polimetilpenteno (TP&Xtrade;)
  • Transparente
  • Esterilizables en autoclave y resistentes a productos químicos
  • Se pueden utilizar con temperaturas de hasta 170 &C
  • No hay humectación ni menisco
  • Químicamente más limpio que el vidrio y no absorbente
  • Con base pentagonal para una mayor estabilidad
  • Adecuado para el contacto con alimentos
Especificaciones
Clase Clase B
Temperatura máxima 170 °C
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Base Type Pentagonal
Altura (métrico) 195 mm
Tipo Probeta de medición graduada