Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2 CryoPlus.
Marca: Thermo Scientific™ 4000356
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2 CryoPlus.
Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras.
Bastidores (líquido)
- Capacidad de la bolsa: 50ml, Fenwal 4R9951, capacidad para 7 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 250ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cartuchos
Contenedores
- Capacidad de la bolsa: 50 ml, Fenwal 4R9951, cartucho de brazo basculante
- Capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante
Divisores de plataforma
- Fenwal 4R9951 de 50 ml para bastidores y cartuchos
- Fenwal 4R5461 de 250 ml para bastidores y cartuchos
- Fenwal 4R5462 de 500 ml para bastidores y cartuchos
- Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
- Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
Especificaciones
Cassettes; capacidad de bolsa de 500 ml, cartucho de brazo basculante Gambro DF-200 | |
700 mL | |
Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) |
Casetes | |
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |