Learn More
BRAND™ Cryogenic Tube with Screw Cap
Cryogenic Tube with Screw Cap designed for storage of biological material in the gas phase of liquid nitrogen.
Marca:  BRAND™ 114844
603.25 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21698" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10084090
  • 635.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para el almacenamiento de material biológico, como microorganismos, células humanas y animales, etc., en la fase gaseosa del nitrógeno líquido
  • Esterilizable en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a la norma DIN EN 285
  • Graduados
  • Gran área de escritura esmerilada e insertos de tapón de color para facilitar la identificación de muestras
  • Estable hasta los – 196 °C
  • Con marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE
  • Sin ARNasa, ADNasa, ADN ni endotoxinas
Especificaciones
Especificaciones
Tubo criogénico
Esterilizado con radiación γ
4 ml
Interno
Estéril
24 cm
12,5 mm
Esterilizable en autoclave
Plano, autoestable
41 cm
Polipropileno
Tapón de rosca