Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h con asa derecha y 5 baldas
Descripción
- Interfaz LED clásico
- Líquidos refrigerantes verdes
- Refrigeración por aire
- Asa: Parte derecha
- 5 baldas interiores
- de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
- Volumen: 740 l (26,1 pies3)
- Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
- Capacidad para hasta 57 600 muestras
- Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
- Interior: Acero inoxidable
- Exterior: Acero con pintura en polvo
- Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
- 5 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 740 l |
| Temperatura (valor de referencia) | Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min |
| Modelo de puerta | Sellado, aislado |
| Puertas interiores | 3 |
| Lado abisagrado | Sujetar con |
| Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
| Interior | Acero inoxidable |
| Acabado exterior | Acero con pintura en polvo |
| Estantes | 5 |
| Pantalla | LED |
| Mostrar más |