Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h con asa izquierda y 5 baldas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15997075
Change view
Click to view available options
Sistemas de apoyo:
CO2 (instalado en fábrica)
LN2 (instalado en fábrica)
No disponible
Registrador de gráficos:
Estándar
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sistemas de apoyo Registrador de gráficos unitSize
15997075 No disponible Estándar cada uno
15977085 CO2 (instalado en fábrica) No cada uno
15957095 LN2 (instalado en fábrica) No cada uno
15937105 CO2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
15917115 LN2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15997075 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor F740341031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h con 5 baldas tiene una puerta exterior con asa izquierda
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • Asa: Parte izquierda
  • 5 baldas interiores
  • de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
  • 5 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 740 l
Temperatura (valor de referencia) Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
Modelo de puerta Sellado, aislado
Puertas interiores 3
Lado abisagrado Derecha
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 5
Pantalla LED
Refrigerado por agua No
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 91,5 × 109,9 × 197,3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 62,1 × 86,5 × 139 cm
Registrador de gráficos Estándar
Seguridad ajustes control Protec. contraseña
Sistemas de apoyo No disponible
Requisitos eléctricos de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Consumo energético Consume 11,8 KWh/día
Refrigerante R290 / R170
Admite Muestras (57.600)