Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ F740h con asa izquierda y 5 baldas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15957095
Change view
Click to view available options
Sistemas de apoyo:
CO2 (instalado en fábrica)
LN2 (instalado en fábrica)
No disponible
Registrador de gráficos:
Estándar
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Sistemas de apoyo Registrador de gráficos unitSize
15957095 LN2 (instalado en fábrica) No cada uno
15977085 CO2 (instalado en fábrica) No cada uno
15937105 CO2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
15917115 LN2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
15997075 No disponible Estándar cada uno
5 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15957095
Marca: Eppendorf™ F740343031
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h con 5 baldas tiene una puerta exterior con asa izquierda
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • Asa: Parte izquierda
  • 5 baldas interiores
  • de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
  • 5 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 740 l
Temperatura (valor de referencia) Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
Modelo de puerta Sellado, aislado
Puertas interiores 3
Lado abisagrado Derecha
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 5
Pantalla LED
Refrigerado por agua No
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 91,5 × 109,9 × 197,3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 62,1 × 86,5 × 139 cm
Registrador de gráficos No
Seguridad ajustes control Protec. contraseña
Sistemas de apoyo LN2 (instalado en fábrica)
Requisitos eléctricos de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Consumo energético Consume 11,8 KWh/día
Refrigerante R290 / R170
Admite Muestras (57.600)