Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 l, sistema de reserva de LN2, 230 V, 50 Hz
Descripción
CryoCube™ FC660h, 660 l, sistema de reserva de LN2, 230 V, 50 Hz. Capacidad: 660 l. Consume solo 8,1 kWh/día (230 V). Espacio necesario: 207 x 84,5 cm. Capacidad para hasta 52 000 muestras. De -50 °C a -86 °C. Compatible con el sistema de reserva por inyección de CO2/LN2 para garantizar la máxima protección de las muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congeladores |
| Capacidad (imperial) | 23,3 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 660 L |
| Aislamiento | Vacío, espuma de poliuretano |
| Ruedas giratorias | sí |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 59 x 147 x 76 cm (23,2 x 57,9 x 29,9 pulg.) |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 84 x 207 x 107,5 cm/81,5 x 33,1 x 42,3 in |
| Fondo exterior (imperial) | 33,1 in |
| Fondo interior (imperial) | 23,2 in |
| Fondo exterior (métrico) | 84 cm |
| Mostrar más |