Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ FC660h, 660 l, registrador gráfico, 230 V, 50 Hz
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15773425
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
660 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15773425 660 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15773425
Marca: Eppendorf™ F660321001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Conocido por su eficiencia energética y fiabilidad, el congelador horizontal ULT Eppendorf CryoCube FC660h con una capacidad de 660 l y líquidos de refrigeración verdes ofrece un almacenamiento seguro y a largo plazo de valiosas muestras. Ya que se accede a las muestras desde la parte superior, el aire frío permanece en el congelador, lo que reduce el consumo de energía.
CryoCube™ FC660h, 660 l, registrador gráfico, 230 V, 50 Hz. Capacidad: 660 l. Consume solo 8,1 kWh/día (230 V). Espacio necesario: 207 x 84,5 cm. Capacidad para hasta 52 000 muestras. De -50 °C a -86 °C. Compatible con el sistema de reserva por inyección de CO2/LN2 para garantizar la máxima protección de las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congeladores
Capacidad (imperial) 23,3 pies cúb.
Capacidad (métrico) 660 L
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Ruedas giratorias
Dimensiones interiores (F x An x Al) 59 x 147 x 76 cm (23,2 x 57,9 x 29,9 pulg.)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 84 x 207 x 107,5 cm/81,5 x 33,1 x 42,3 in
Fondo exterior (imperial) 33,1 in
Fondo interior (imperial) 23,2 in
Fondo exterior (métrico) 84 cm
Fondo interior (métrico) 59 cm
Altura exterior (imperial) 42,3 in
Altura (imperial) interior 29,9 in
Anchura exterior (imperial) 81,5 in
Anchura (imperial) interior 57,9 in
Anchura exterior (métrico) 207 cm
Anchura (métrico) interior 147 cm
Superficie (métrico) 207 x 84,5 cm
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Registrador de gráficos opcional
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Amperaje 6,0 A
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Vataje 8100 W
compresor 2 etapas
Refrigerante R290/R170
Capacidad de la gradilla 40