Learn More
Eppendorf CryoCube F740hiw
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17803651
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
740 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17803651 740 L cada uno
1 options
Código de producto. 17803651 Proveedor Eppendorf N.º de proveedor F740320141
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La serie Eppendorf CryoCube F740 respalda la protección segura de las muestras, así como costes de funcionamiento minimizados. Con hasta 576 cajas, el ultracongelador CryoCube F740hiw es la versión refrigerada por agua de la clase de 740 L. El concepto PhysioCare proporciona un uso fácil y cómodo en lo que respecta a la ergonomía.
  • Interfaz de pantalla táctil
  • Solo consume 11,7 kWh/día (ecológico)
  • Puede alojar hasta 57.600 muestras
  • Tiempo de bajada de temperatura a -80°C: 4 h 10 min
  • Interior: acero inoxidable; exterior: acero recubierto en polvo
  • Espuma de poliuretano + paneles de aislamiento al vacío (cuerpo + puerta)
  • 3 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
  • Puerta exterior con tirador a la izquierda, refrigerado por agua
  • Compatible con el sistema de inyección de CO2/LN2 (tipo 'estrecho') como sistema de respaldo para la más alta seguridad de las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción CryoCube F740hiw, ULT freezer, 740L, VIP, WC, DoRi, 5, 230V/50Hz (EU)
Tipo Freezers
Capacidad (imperial) 26.1 cu. ft.
Capacidad (métrico) 740 L
Resolución de temperatura 1°C
Modelo de puerta Hinged
No. of Doors 1
Puertas interiores 3
Lado abisagrado Left
Material de la cabina Acero
Material de la cámara Acero inoxidable
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Estantes 5
Modelo Freestanding
Pantalla Touchscreen interface
Ruedas giratorias Yes
Refrigerado por agua Yes
Dimensiones interiores (F x An x Al) 62.1 × 86.5 × 139 cm / 24.5 × 34.1 × 54.7 in.
Fondo exterior (imperial) 38.6 in.
Fondo interior (imperial) 24.5 in.
Fondo exterior (métrico) 98.0 cm
Fondo interior (métrico) 62.1 cm
Altura exterior (imperial) 77.7 in.
Altura (imperial) interior 54.7 in.
Altura exterior (métrico) 197.3 cm
Altura (métrico) interior 139 cm
Anchura exterior (imperial) 43,7 in
Anchura (imperial) interior 34.1 in.
Anchura exterior (métrico) 111 cm
Anchura (métrico) interior 86.5 cm
Opciones de vigilancia Touch Interface
Seguridad de acceso Key Lock
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Amperaje 0.25
tipo de tapón UE
Tensión 220 V
Requisitos eléctricos 230V/50Hz (EU)
compresor 2 etapas
Refrigerante R290 / R170
Admite 57,600 Samples
Capacidad de la gradilla 18