Learn More
Eppendorf™ Congeladores CryoCube™ F740h con 3 baldas
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15997105
Change view
Click to view available options
Sistemas de apoyo:
CO2 (instalado en fábrica)
LN2 (instalado en fábrica)
No disponible
Registrador de gráficos:
Estándar
No
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Sistemas de apoyo Registrador de gráficos unitSize
15997105 LN2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
15957085 CO2 (instalado en fábrica) No cada uno
15937095 LN2 (instalado en fábrica) No cada uno
15917105 CO2 (instalado en fábrica) Estándar cada uno
15977075 No disponible Estándar cada uno
5 options
Código de producto. 15997105
Marca: Eppendorf™ F740345021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El congelador Eppendorf™ CryoCube™ F740h con 3 baldas tiene una puerta exterior con asa derecha
  • Interfaz LED clásico
  • Líquidos refrigerantes verdes
  • Refrigeración por aire
  • Asa: Parte derecha
  • 3 baldas interiores
  • de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
  • Volumen: 740 l (26,1 pies3)
  • Consume 11,8 kWh/día (verde;80 °C; 230 V)
  • Capacidad para hasta 57 600 muestras
  • Tiempo de bajada a - 80 °C: 4 h 10 min
  • Interior: Acero inoxidable
  • Exterior: Acero con pintura en polvo
  • Espuma de poliuretano, paneles de aislamiento al vacío
  • 3 compartimentos con 3 puertas interiores aisladas y selladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Temperatura (valor de referencia) Tiempo de bajada a -80 °C: 4 h 10 min
Modelo de puerta Herméticas
Puertas interiores 3
Lado abisagrado Sujetar con
Aislamiento Vacío, espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 3
Pantalla LED
Refrigerado por agua No
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 91,5 × 109,9 × 197,3 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 62,1 × 86,5 × 139 cm
Registrador de gráficos Estándar
Sistemas de apoyo LN2 (instalado en fábrica)
Requisitos eléctricos de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Consumo energético Consume 11,8 KWh/día
Refrigerante R290 / R170
Admite Muestras (57.600)